Beschreibung
- Reagenzien werden in einzelnen Mikroröhrchen dispensiert und getrocknet.
- Hitzeversiegelt mit einer Folie, die mit einer Pipettenspitze leicht durchstochen werden kann
- Verluste werden minimiert, da das Reagenz unmittelbar vor der Verwendung für die Markierungsreaktion rekonstituiert werden kann.
- Wasserlöslich, so dass eine Vernetzung in physiologischen Lösungen möglich ist.
- Aminreaktive Sulfo-NHS-Ester vernetzt schnell mit primäramin-haltigen Molekülen. Sulfhydryl-reaktives Maleimid reagieren mit Cystein-Rückständen, um spezifische Konjugate zu erzielen. Hochreines, kristallines Sulfo-SMCC kann verwendet werden, um hochreine Maleimid-aktivierte Derivate zu erzeugen. Eine Cyclohexan-Brücke verleiht der Maleimid-Gruppe zusätzliche Stabilität, wodurch Sulfo-SMCC ein ausgezeichnetes Vernetzungsmittel für die Maleimid-Aktivierung von Proteinen ist.
- Maleimid-Gruppen sind 64 Stunden lang stabil in 0.1 m Natriumphosphatpuffer, pH 7 bei 4 °C
- CAS: 92921-24-9
- Spacerarm 8.3Å
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | OSHA, 29 CFR 1910.1200 |
| Zusammensetzung | Sulfosuccinimidyl 4- (N-Maleimidomethyl)-Cyclohexan-1-carboxylat, fest |
| Kitinhalt | Sulfo-SMCC 98 bis 100 % |
| Molekulargewicht | 436.37 |
| Ausreichend für | 37 ml typische 1X (1 mM) Reaktionslösung (insgesamt) oder 8 einzelne Anwendungen |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Menge | 2 mg |
| Produkttyp | Sulfo-SMCC, ungewogen |