Learn More
Invitrogen™ Maus-/Ratte-/Meerschweinchen-LAMP2 (aa 400 bis 411) Synthetisches Peptid, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP039
Additional Details : CAS : 69-74-9 Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Ratte-, Maus- und Meerschweinchen-LAMP-2 (Reste 400 bis 411) synthetisches Peptid, PEP-039, von Invitrogen.
PEP-039 ist ein synthetisches Peptid aus 13 Aminosäuren, dessen Sequenz mit den zytoplasmatischen Domänen von Aminosäureresten 400 bis 411 von Ratte-PMP-2 übereinstimmt. Diese Sequenz ist vollständig konserviert zwischen Ratte-, Maus- und Meerschweinchen-LAMP-2 . Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): (C)-G400-L-K-R-H-H-T-G-Y-E-Q-F411 (Es wurde ein Cystein-Rückstand hinzugefügt, um die Kopplung von KLH zu erleichtern). Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt reagiert, und Ratte-LAMP-2, Katalog# PA1-655. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid, das kompetitiv an den Antikörper binden kann. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
100717075, 16784, 24944 | |
gereinigt | |
Maus-/Ratte-/Meerschweinchen-LAMP2 (aa 400 bis 411) synthetisches Peptid | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Yes | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Meerschweinchen, Maus, Ratte | |
P/P | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
Lamp2 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μ g | |
(C) - G400 - L - K - R - H - H - T - G - Y - E - Q - F411 |