Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Mouse Embryonic Fibroblast Isolation Kit
Artikelnummer. 15275713 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 15275713
Marke: Thermo Scientific™ 88279
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Isolieren und kultivieren Sie einfach hoch lebensfähige embryonale Mausfibroblasten
Das Thermo Scientific Pierce Maus-Embryonic Fibroblast Isolationskit bietet Isolations- und Kultivierungsreagenzien für die optimale Ausbeute und Lebensfähigkeit von Fibroblasten aus Mausembryonen.
Das Maus-Embryonic Fibroblast Isolationskit wurde entwickelt, um eine hohe Lebensfähigkeit und Reinheit embryonaler Fibroblasten mit validierten Reagenzien und einem optimierten Verfahren zu erreichen. Das Kit enthält ein gewebespezifisches Dissoziationsenzym und Medien, die für die Primärzellkultur formuliert sind und das Isolationswachstum von funktionellen Fibroblasten fördern. Darüber hinaus kann MEF mit dem Pierce MEF Isolationskit für den zukünftigen Gebrauch mit minimalem Verlust der Lebensfähigkeit kryokonserviert isoliert und kultiviert werden.
Leistungsmerkmale:
  • Optimiert - Verfahren und Reagenzien, die für Lebensfähigkeit, Ausbeute, Reinheit und Anwenderfreundlichkeit optimiert sind
  • Ausbeute - bietet eine 2-fache Steigerung der Ausbeute im Vergleich zu selbst entwickelten Methoden und anderen kommerziell erhältlichen Kits
  • Funktional - kultivierte Fibroblasten drücken die entsprechenden biochemischen Marker aus
Lieferumfang:
  • Das komplette Kit umfasst Fibroblast Isolation Enzym, Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) und DMEM für die primäre Zellisolierung
Anwendungen:
  • Erzeugung von verewigt Zelllinien aus transgenen Mäusen
  • Feeder layer for stem cells
  • IHC and IF studies
Produktspezifische Informationen:
Durch die Verwendung eines optimierten, gewebespezifischen Dissoziationsenzyms isoliert dieses Kit Fibroblasten mit größerem Ertrag und größerer Zellviabilität als bei Zellen, die mit bestehenden Methoden isoliert wurden. Isolierte MEF-exprimieren Fibroblast-spezifische Proteinmarker, die ihre Lebensfähigkeit und ihre nicht-perturierte Stoffwechselfunktion bestätigen. Nach der Isolierung können die Mausfibroblasten durch eine kontinuierliche Passage verewigt werden, um einzigartige Zelllinien zu schaffen. Sie können auch als Zellkulturmodell für eine Vielzahl von Studien wie Genregulation und Stammzellforschung verwendet werden [1, 2, 3, 4].
Allgemeine Literaturangaben:
1. Wang, S., et al. (2012) Inhibition of AMPK by doxorubicin accentuates genotoxic stress and cell death in mouse embryonic fibroblasts and cardiomyocytes: role of p53 and SIRT1. J. Biol. Chem. 287(11):8001-12.
2. Blackman, B.E., et al. (2009) PDE4D and PDE4B function in distinct subcellular compartments in mouse embryonic fibroblasts. J. Biol. Chem 286 (14):12590-601.
3. Vierbuchen, T., et al. (2010) Direct conversion of fibroblasts to functional neurons by defined factors. Nature 463:1035-41.
4. Imamura, M., et al. (2006) Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors. Cell. 126(4):663-76.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kit für die Isolierung von Zellen
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: Isolierung von MEFs aus 50 embryonalen Maus-Körpergeweben
• DMEM für die primäre Zellisolierung, 500 ml
• MEF-Isolierungsenzym (mit Papain), 5 Fläschchen
• Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS ohne Ca2+, Mg2+), 500 ml
Kit bei 4 °C lagern.
Zelltyp Fibroblasten
Zielspezies Maus
Produktlinie Pierce™
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stammzellen, Immunhistochemie und Immunfluoreszenz
Ausreichend für 50 Proben
Menge 1 Kit