Learn More
Invitrogen™ Human CCL3 (MIP-1 alpha) Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75650
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10213024
  • 338.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
MIP-1a (human) Recombinant Protein, RP-75650, from Invitrogen.
RP-75650 contains purified recombinant human MIP-1a protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75650 may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P10147
10mM Bis-tris propane with 100mM NaCl, 50% glycerol and no preservative
Human CCL3 (MIP-1 alpha)
E. Coli
RUO
CCL3
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
Control, Western Blot
6348
10μg
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human CCL3 (MIP-1 alpha)
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Produktvorschläge