Learn More
Humanes GM-CSF, rekombinantes Protein, Invitrogen™
Rekombinantes Protein
Marke:  Invitrogen RP75574
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11538901
  • 3705.00 CHF / 1 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 23-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
RP-75574 enthält aufgereinigtes, rekombinantes, humanes GM-Kolonie-stimulierendes Faktor-Protein mit einem N-terminalen Hexahistidin-Tag. RP-75574 kann als positive Kontrolle in vielen immunologischen Assays verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
P04141
Flüssig
1437
gereinigt
E. coli
-20 °C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden
Rekombinant
Humanes GM-CSF
Kontrolle, Western-Blot
Unmarkiert
E. coli
Kontrolle, Western-Blot
PBS mit 50 % Glycerin und ohne Konservierungsmittel
Humanes GM-CSF
1 mg
Keine Angabe
RUO
Granulozyt Macrophagen Kolonie-stimulierender Faktor
CSF2
Human
Hu
Rekombinant