Learn More
Thermo Scientific™ Phusion U Multiplex PCR Master Mixes
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific Phusion U Green Multiplex PCR Master Mix is a ready-to-use, 2X end-point PCR master mix designed for simultaneous amplification of multiple targets in a single tube. Over 20 primer pairs may be combined into a single reaction for highly specific and efficient multiplexing over a broad range of primer and template concentrations.
Der Thermo Scientific Phusion U PCR Master Mix ist ein gebrauchsfertiger 2X Endpunkt-PCR Master Mix, der für die gleichzeitige Amplifikation mehrerer Ziele in einem einzigen Röhrchen entwickelt wurde. Über 20 Primerpaare können in einer einzigen Reaktion kombiniert werden, um ein hochspezifisches und effizientes Multiplexing über eine breite Palette von Primer- und Template-Konzentrationen zu ermöglichen.
Der Mastermix basiert auf Phusion U Hot Start DNA-Polymerase, einem Hochleistungsenzym, das mit Fusionstechnologie entwickelt wurde. Ähnlich wie andere Enzyme aus der Phusion-Produktfamilie enthält Phusion U DNA-Polymerase mehr Nukleotide pro Bindungsereignis als jede andere DNA-Polymerase. Dies ermöglicht eine hohe Ausbeute von PCR-Produkten mit kürzeren Erweiterungszeiten und folglich reduzierten Gesamtprotokollzeiten. Die deutlich verbesserte Prozessivität ermöglicht auch eine erfolgreiche Multiplex-PCR bei schwierigen Zielen wie GC-reichen Templates oder Templates mit suboptimaler Reinheit. Aufgrund der hohen Toleranz gegenüber vielen PCR-Inhibitoren kann Phusion U Multiplex-PCR-Mastermix sogar mit nicht gereinigten Proben wie Blut oder Serum verwendet werden.
Die Spezifität der Multiplex-PCR wird durch den Affibody-vermittelten Hot-Start-Mechanismus erhöht. Der reversibel gebundene Affibody-Ligand hemmt die Polymerase bei Umgebungstemperatur und verhindert so die Amplifikation unspezifischer Produkte und die Bildung von Primer-Dimeren.
Der Phusion U Multiplex-PCR-Mastermix enthält einen firmeneigenen Puffer mit ausgewogenen Konzentrationen aller PCR-Komponenten, wodurch keine mühsamen Optimierungsschritte mehr notwendig sind. Der Phusion U Green Multiplex PCR Master Mix vereinfacht den Arbeitsablauf noch weiter dank Dichtereagenz und zwei Elektrophorese-Tracking-Farbstoffen für das direkte Laden von PCR-Produkten auf Gele.
Besondere Eigenschaften
- Spezifische und effiziente Multiplex-PCR von mehr als 20 Zielen bis 2,5 kb
- Hervorragende Ergebnisse mit Templates von suboptimaler Reinheit aufgrund der Inhibitor-Toleranz
- Schnelle Zyklen und direkte Beladung der PCR-Produkte auf die Gele
- Genotypisierung
- Pathogennachweis
- Lebensmitteluntersuchung
- Analyse genetisch veränderter Organismen
- Amplifikation von Mikrosatelliten
Phusion U und Phusion U Green Multiplex-PCR-Mastermix enthält Phusion U Hot Start DNA-Polymerase, 2x Reaktionspuffer, 3 mM MgCl2, je 400 °m von dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
Der Mastermix wird mit Nuklease-freiem Wasser geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | Phusion U Multiplex-PCR Master Mix enthält: • Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase • 2X Reaktionspuffer • 3 mM MgCl2 • 400 µM je dATP, dTTP, dCTP und dGTP Der Master Mix wird mit nuclease-freiem Wasser geliefert. Bei -20 °C lagern. |
| GC-Rich PCR Performance | Mittel |
| Polymerase | Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
| Produkttyp | Multiplex-PCR-Master Mix |
| Menge | 500 x 50 μl-Reaktionen |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heißstart-PCR, Genotypisierung |
| Wiedergabetreue (vs. Taq) | 25X |
| Mehr anzeigen |