Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Zubehör für Giraffe™ Verstellbares Gelsystem
Glas- und Distanzscheibensatz
18.74 CHF - 44.00 CHF
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) | ADJ1 Giraffe™ einstellbares Gelelektrophoresesystem |
---|---|
Länge (metrisch) | 16 cm |
Product Code | Brand | Typ | Dicke (angloamerikanisch) | Dicke (metrisch) | Breite (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Typ | Dicke (angloamerikanisch) | Dicke (metrisch) | Breite (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||
12474687
|
Thermo Scientific™
P5-SC16 |
Spacer-Set | 0.03 Zoll | 0.08 cm | 0.1 cm |
25.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12464687
|
Thermo Scientific™
P5-16R |
Glasplatte mit Einbuchtungen | 0.12 Zoll | 0.32 cm | 16 cm |
44.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12454687
|
Thermo Scientific™
P5-16G |
Glatte Glasplatte | 0.12 Zoll | 0.32 cm | 16 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Specifications
ADJ1 Giraffe™ einstellbares Gelelektrophoresesystem | |
16 cm |