Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Nalgene™ wiederverwendbare Filterhalter mit Empfänger
Ersatzteile und Zubehör für die Nalgene™ wiederverwendbaren Filterhalter mit Empfänger
Marke:  Thermo Scientific™ 710345-0010
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12746697
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Includes: Drei Vakuumanschlüsse, jeder mit Zweiwegeventil und Entlüftungsbohrung; Vakuumanschluss mit Schlaucholive für Schläuche mit Innendurchmesser 0.38 in. (9.5 mm).
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Filterhardware und das Zubehör wurden für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und können in Verbindung mit unseren verschiedenen Serien von Filtergeräten verwendet werden.
  • Auslässe in ausreichendem Abstand für einfache Handhabung der einzelnen Filtertrichter
  • Der Absperrhahn aus Teflon™ an jedem Ventil unterbricht den Durchfluss, sobald weniger als drei Auslässe belegt sind.
  • Hervorragend geeignet für die Verwendung mit Nalgene wiederverwendbaren Filtertrichtern mit Klemme
  • Zur Verwendung mit Nalgene Analysen- bzw. Nalgene Testfiltertrichtern
Spezifikation
Spezifikation
Nalgene Reusable Filter Funnel with Clamp
Teflon
Filter Manifold Stopcock
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.