Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Economy Spritzflaschen
Click to view available options
Halsausführung:
24-400
28-400
Beschreibung
- Verschluss und Steigrohrhalterung sind zum Gewährleisten der Auslaufsicherheit aus einem Stück gefertigt
- Die Spitze kann zur Durchflusssteigerung abgeschnitten werden
- Der feste Sitz von Steigrohr und Verschluss verhindert die Ablösung beim Zusammendrücken der Flasche
- Auslaufsicher†
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Waschflasche |
Material | Polypropylen |
Halsausführung | 24-400 |