Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dichtkappensatz für Zentrifugenflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10192554
Change view
Click to view available options
Enthält:
Dichtung aus blauem Silikon
Rote Silikondichtung
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. Enthält unitSize
10192554 Dichtung aus blauem Silikon 6 Stück
11715233 Rote Silikondichtung 6 Stück
2 options
Artikelnummer. 10192554
Marke: Thermo Scientific™ DS3132BLUE
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Bestehend aus Polypropylen-Schraubverschluss und -Schulterunterstützungsring, Tefzel™ ETFE-Stopfen und Viton™ O-Ring aus Fluorelastomer für eine auslaufsichere† Versiegelung
Zum Abdichten von Zentrifugenflaschen
  • Zur Verwendung mit 1 l-Zentrifugenflaschen
  • Autoklavierbar
  • Polypropylen-Schraubverschluss
  • Laufen bei empfohlener Maximalbelastung (10,000 x g oder mehr) selbst bei Füllung bis zum Rand nicht aus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blue
Enthält Dichtung aus blauem Silikon
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene 1 l-Zentrifugenflasche aus PC (3140-1006)