Learn More
Thermo Scientific™ MuSeek Index Set 1, Illumina compatible
Artikelnummer. 15216187 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
24 Indizes
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15216187 24 Indizes 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15216187 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K1551
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht das Pooling von bis zu 24 doppelindizierten Bibliotheken in einem Sequenzierungslauf
MuSeek Index-Set 1, kompatibel mit Illumina, ist für die Erzeugung von indizierten genomischen DNA-Bibliotheken für die Sequenzierung auf den Illumina MiSeq™ und HiSeq™ Instrumenten konzipiert. Das Set enthält 4 indizierte P5-Adapter und 6 MuSeek-indizierte P7-Adapter. Dies ermöglicht das Pooling von bis zu 24 doppelindizierten Bibliotheken und die Durchführung von Multiplex-Sequenzierungsanalysen. Das MuSeek Index-Set 1 ermöglicht in Kombination mit dem mit Illumina kompatiblen MuSeek Bibliotheksvorbereitungskit eine schnelle und einfache, indizierte Bibliothekskonstruktion aus 50 ng Proben-DNA, wodurch physische Scherung, Endkonvertierung und Adapterligationsschritte überflüssig werden.
Überblick
  • Ermöglicht die Sequenzierung von bis zu 24 doppelindizierten Fragmentbibliotheken in einem einzigen Sequenzierungslauf.
Anwendungen
  • Vorbereitung der DNA-Fragmentbibliothek auf die Sequenzierung der nächsten Generation.
Enthält
  • MuSeek Indizes M501-4
  • MuSeek Indizes M701-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Jedes Kit enthält ausreichende Mengen an DA-Zellen und Substrat zur Analyse von 1 x 384-Well-Platten. (Weitere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll).
Lieferumfang:
o Tango™ CMKLR1-bla U2OS-DA-Zellen
o LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit, 70 µg
o Lösung D
o Tango™ CMKLR1-bla U2OS Assay-Protokoll
o LiveBLAzer™-FRET B/G Ladeprotokoll
o Analysenzertifikat
Die Tango™ CMKLR1-bla U2OS-DA-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden.
Format Kit
Probentyp DNA
Sequencing Type Genom- und DNA-Sequenzierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Illumina™ HiSeq 2500, Illumina ™ MiSeq
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Bibliotheken Fragmentbibliothek
Produktlinie MuSeek
Produkttyp MuSeek Indexset 1
Menge 24 Indizes
Arbeitsablaufschritt Bibliotheksgenerierung
Form Lösung