Learn More
Thermo Scientific™ Multifuge X4F and X4FR Pro Centrifuges
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17140589 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Gekühlt:
Ja
No
Spannung:
208/230 V
Modell:
IVD-zertifiziert
Nur für den allgemeinen Gebrauch
Beschreibung:
Multifuge X4F Pro 208-240 V
Multifuge X4F Pro-MD, 208-240V
Multifuge X4R Pro, 220-240 V
Multifuge X4R Pro-MD, 220-240 V
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gekühlt Spannung Modell Beschreibung unitSize
17140589 No 208/230 V IVD-zertifiziert Multifuge X4F Pro-MD, 208-240V 1 Stück
17160589 Ja 208/230 V IVD-zertifiziert Multifuge X4R Pro-MD, 220-240 V 1 Stück
17180599 No 208/230 V Nur für den allgemeinen Gebrauch Multifuge X4F Pro 208-240 V 1 Stück
17100609 Ja 208/230 V Nur für den allgemeinen Gebrauch Multifuge X4R Pro, 220-240 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17140589 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75009530
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Ergonomisches Design, Touchscreen der Pro-Serie gewährleistet leichteres Programmieren und schnellere Ergebnisse, einfaches Aufrufen und Verfolgen aller Läufe, bessere Überwachung des Zustands von Rotor und Zentrifuge
Thermo Scientific™ Multifuge™ X4F and X4FR General Purpose Pro Floor Standing Centrifuges provide unmatched performance and versatility with an easy-to-use, full-color touch screen interface. Quickly and securely swap between 18 unique rotor options with the tool-less Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange. Save bench space with this floor standing model, standard with lockable casters for easy storage and to facilitate cleaning in clean room environments.
Available for purchase individually or in convenient application-based packages.
Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
  • Aerosoldichtes System, lässt sich mit einem Klick aerosoldicht verschließen. Schraubverschlüsse und komplizierte Klammern werden dadurch überflüssig.
  • Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
  • Die übersichtliche Bedienoberfläche vereinfacht die Bedienung, zeigt ausführliche Informationen zu vielen Betriebsparametern sowie den Verarbeitungsstatus an und gewährleistet so eine optimale Leistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15
Reglertyp Mikroprozessor
Beschreibung Multifuge X4F Pro-MD, 208-240V
Fassungsvermögen 4 x 1000 ml mit TX-1000 Rotor
Max. RZB 25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor
Max. Geschwindigkeit 15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor)
Gekühlt No
Display LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast, Drucktaste
Antriebssystem Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
Enthält Rotoren sind separat zu erwerben
Material Front, top, sides: PC-ABS plastic painted with 2K PUR-based lacquer; metal housing: cold rolled steel with powder paint; centrifuge bowl: stainless steel; centrifuge feet: lockable casters
Hauptspeicher Kann bis zu 100 Programme speichern
Modell IVD-zertifiziert
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) 9 Beschl./10 Verzög.
Programmspeicher Bis zu 100 Programme über die vollfarbige Berührungsanwendungsoberfläche wählbar
Menge Je
Rotor 18 Rotor options available
Rotor inklusive Nein
Sicherheitsmerkmale SMARTSpin Unwuchterkennung, Finger-Klemmschutz, bruchsichere Konstruktion
Zeitschaltuhr Option to count up or down and to set “At start” or “At speed”
Typ Universalzentrifuge
Luftgekühlt Yes
Abmessungen (H x B x T) 83,5 x 56,6 x 69 cm (32,8 x 22,3 x 27,2 in.)
Nettogewicht 335 lb. (152 kg)
Spannung 208/230 V
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Cleanroom compatibility Class ISO 7 according to DIN EN ISO 14644-1