Learn More
Beskrivning
Mini Gel Incubation Trays are a convenient way to process mini-sized protein gels and Western blot membranes for use in general immunostaining applications. The trays are reusable, optically clear, and supplied with a sealable lid.
Specifikationer
Specifikationer
| Zusammensetzung | Clear, semi-rigid plastic (APET, 0.6mm thick) trays (95mm x 95mm base) and snap-on lids |
| Menge | Je 10 |
| Ausreichend für | Incubating mini-sized protein electrophoresis gels |
| Produkttyp | Mini Gel Incubation Tray |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?