Beschreibung
The ST4F/ST4FR Plus series floor standing centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. This high-capacity and versatile unit offers consistent performance and is ideal for routine applications. Quickly and securely swap between 13 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact floor standing unit is on casters and can easily be moved for cleaning or storage.
Thermo Scientific SMARTSpin Technologie:
- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
- System spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen
- Einfacher Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung und ergibt eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15 |
| Reglertyp | Mikroprozessor |
| Fassungsvermögen | 4 x 1000 ml mit TX-1000 Rotor |
| Max. RZB | 25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor |
| Max. Geschwindigkeit | 15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor) |
| Gekühlt | Ja |
| Display | LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast, Drucktaste |
| Antriebssystem | Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil |
| Enthält | Rotoren sind separat zu erwerben |
| Hauptspeicher | Kann bis zu 6 Programme speichern |
| Mehr anzeigen |