Learn More
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes (white) and Ultra Clear Caps, strips of 8
Streifenröhrchen mit niedrigem Profil für den Einsatz bei PCR- und qPCR-Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ AB1771
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Durch das niedrige Profil dieser Thermo Scientific Röhrchenstreifen verringert sich der „Totraum“ zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe. Dadurch werden Kondensationen an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was eine Reduzierung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Thermo Scientific Produkte mit niedrigem Profil werden insbesondere für Reaktionsvolumen kleiner als 20 μl empfohlen.
Durch das niedrige Profil der Thermo Scientific Röhrchenstreifen verringert sich der „Totraum“ zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe. Dadurch werden Kondensationen an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was eine Reduzierung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Produkte mit niedrigem Profil werden insbesondere für Reaktionsvolumen kleiner als 20 μl empfohlen.
Besondere Leistungsmerkmale
- Geeignet für Thermocycler-Blöcke mit 0,2 ml
- Maximale Röhrchenkapazität von 150 μl mit Kappe
- Niedriges Profil für weniger Platzverlust und höhere PCR-Effizienz
- Markierte A-H-Endlaschen (8 Streifen) und 1–12 Endlaschen (12 Streifen)
- PCR
- qPCR/Echtzeit-PCR
Gefährlich: Keine
Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
PCR, qPCR und Echtzeit-PCR
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
0,1 mL | |
Thermocycler oder Real-Time-PCR-Systeme | |
Polypropylen | |
Ultradurchsichtige flache Kappen | |
250 Streifenröhrchen und Kappen |
Weiß, ultradurchsichtig | |
0,15 mL | |
Nicht steril | |
Niedrige Höhe | |
Ultra-transparente Kappen | |
Röhrchen mit niedrigem Profil und ultra-transparenten Kappen |