Learn More
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes and Flat Caps, strips of 8, assorted colors
Streifenröhrchen mit niedrigem Profil für den Einsatz bei PCR- und qPCR-Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ AB0778
Additional Details : Gewicht : 2.13190kg
Beschreibung
Durch das niedrige Profil dieser Thermo Scientific Röhrchenstreifen verringert sich der „Totraum“ zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe. Dadurch werden Kondensationen an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was eine Reduzierung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Thermo Scientific Produkte mit niedrigem Profil werden insbesondere für Reaktionsvolumen kleiner als 20 μl empfohlen.
Durch das niedrige Profil der Thermo Scientific Röhrchenstreifen verringert sich der „Totraum“ zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe. Dadurch werden Kondensationen an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was eine Reduzierung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Produkte mit niedrigem Profil werden insbesondere für Reaktionsvolumen kleiner als 20 μl empfohlen.
Besondere Leistungsmerkmale
- Geeignet für Thermocycler-Blöcke mit 0,2 ml
- Maximale Röhrchenkapazität von 150 μl mit Kappe
- Niedriges Profil für weniger Platzverlust und höhere PCR-Effizienz
- Markierte A-H-Endlaschen (8 Streifen) und 1–12 Endlaschen (12 Streifen)
- PCR
- qPCR/Echtzeit-PCR
Gefährlich: Keine
Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
PCR, qPCR und Echtzeit-PCR
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
0,1 mL | |
Thermocycler | |
Niedrige Höhe | |
Flache Kappen | |
Röhrchen mit flachem Profil und flacher Kappe |
Diverse | |
0,15 mL | |
Polypropylen | |
Flache Kappen | |
250 Streifenröhrchen und Kappen |