Learn More
Thermo Scientific™ Labtips-Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12336582
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1000 μ l
Farbe:
Blau
Format:
Racks
Packungsgröße:
1800 Stück
Artikelnummer. 12336582
Marke: Thermo Scientific™ 94300230
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus besonders hochwertigem reinem Polypropylen
  • Doppelter Spritzguss für maximale Probenabgabe und die beste Lösung für eine Vielzahl von Pipettierern
  • In 200 und 1000 μl als Großpackungen oder in Gestellen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1000 μ l
Sterilität Unsteril
Farbe Blau
Autoklavierbar Autoklavierbar
Format Racks
Spitzenform Universelle Passform
Zur Verwendung mit (Geräte) LabTip Pipette
Produktlinie LabTip
Material Polypropylen