Learn More
Thermo Scientific™ IntelliStack™ Incubator Shaker Accessories
Artikelnummer. 30280806 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Fensterabdeckung
Luftfeuchtigkeits- und Ablaufflaschen-Set
Ständer
Zur Verwendung mit (Geräte):
IntelliStack CO2 Inkubator-Schüttler und IntelliStack Inkubator-Schüttler
IntelliStack CO2-Inkubatorschüttler und IntelliStack-Inkubatorschüttler mit Schubladen und geschlossenen Seiten
Packungsgröße:
1 Einheit
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
30280806 Ständer IntelliStack CO2 Inkubator-Schüttler und IntelliStack Inkubator-Schüttler 1 Einheit
30280803 Luftfeuchtigkeits- und Ablaufflaschen-Set IntelliStack CO2 Inkubator-Schüttler und IntelliStack Inkubator-Schüttler 1 Einheit
30280796 Fensterabdeckung IntelliStack CO2 Inkubator-Schüttler und IntelliStack Inkubator-Schüttler 1 Einheit
30280792 Ständer IntelliStack CO2-Inkubatorschüttler und IntelliStack-Inkubatorschüttler mit Schubladen und geschlossenen Seiten 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30280806 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88900000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Thermo Scientific™ IntelliStack™ accessories are designed to work with the IntelliStack Incubator Shaker and IntelliStack CO2 Incubator Shaker.
  • IntelliStack™ Incubator Accessories are compatible with both the CO2 Incubator Shaker and the Non-CO2 Incubator Shaker.
  • The IntelliStack Stands are available with either an open support design (88900000) or with two drawers for added storage (88900003). Both stand options are 34 cm in height and can be used with one or two Shakers.
  • The IntelliStack Window Cover is a removable metal visor that attaches to the shaker to protect the interior for ambient light (88900002).
  • The IntelliStack Humidity and Drain Carboy Kit maximize the humidity control capabilities of the IntelliStack Shaker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen Supports up to 2 IntelliStack Shakers
Produkttyp Ständer
Abmessungen (L x B x H) 34.9 x 55.1 x 26.8 in. (886 x 1400 x 680 mm)
Zur Verwendung mit (Geräte) IntelliStack CO2 Inkubator-Schüttler und IntelliStack Inkubator-Schüttler