Learn More
Thermo Scientific™ HyPurity™ C4 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10724437 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10724437
Marke: Thermo Scientific™ 22405012101
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
Thermo Scientific UNIGUARD-Direktanschluss oder freistehender Halter separat erhältlich.
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 4,50 %; Porengröße: 190 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen
  • Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention.
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection und für eigenständige Halter
  • Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Vorsäulenkartusche
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Länge (metrisch) 10 mm
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 190 Å
Oberfläche 200 m²/g
USP-Typ L26
Stationäre Phase C4
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 4.5%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase