Learn More
Thermo Scientific™ HyPurity™ C4 HPLC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Beschreibung
Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen
- Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention.
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection und für eigenständige Halter
- Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Porengröße | 190 Å |
| Oberfläche | 200 m²/g |
| USP-Typ | L26 |
| Stationäre Phase | C4 |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 4,50% |
| Mehr anzeigen |