Learn More
Thermo Scientific™ HyPurity™ C4 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10270745 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10270745
Marke: Thermo Scientific™ 22405254630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 4,50 %; Porengröße: 190 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen
  • Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention.
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection und für eigenständige Halter
  • Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 190 Å
Oberfläche 200 m²/g
USP-Typ L26
Stationäre Phase C4
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 4,50 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase