Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C4 Schutzkartusche
Artikelnummer. 10594845 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
:
Partikelgröße:5 μm; 10 x 3,0mm (L x ID)
Artikelnummer. 10594845
Marke: Thermo Scientific™ 22405013001
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
Thermo Scientific UNIGUARD-Direktanschluss oder freistehender Halter separat erhältlich.
Einlegbare Vorsäulenkartuschen sind anwenderfreundlich, kostengünstig und gewährleisten eine längere Säulennutzungsdauer dank effektivem Schutz
  • Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention.
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection und für eigenständige Halter
  • Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Stationäre Phase C4