Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Säulen, 3 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 10190983 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10190983
Marke: Thermo Scientific™ 30303154630
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die chemisch an die Silika-Oberfläche gebundene C8 Monolayer-Alkylkettenschicht und gewährleistet eine reproduzierbare und effiziente stationäre Phase
  • Zuverlässige, wenig aufnahmefähige Phase
  • Lange Lebensdauer der Säule, auch unter basischen Bedingungen
  • Hergestellt nach ISO 9001:2000-Qualitätsnormen
  • Kostengünstig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Oberfläche 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L7
Stationäre Phase MOS-2 (C8)
Verpackungsmaterial Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A
Kohlenstoffbeladung 6.5%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase