Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Grüne ENV HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 11532901 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11532901
Marke: Thermo Scientific™ 31205254630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kohlenstoffbeladung: 7 %; Porengröße: 120 Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 120 Å
USP-Typ Gehäuse L1
Kohlenstoffbeladung 7%
Säulentyp Umweltanalytik