Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Javelin™ Säulenschutz
Artikelnummer. 11593121 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2.1 mm
4 mm
Länge (metrisch):
10 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11593121
Marke: Thermo Scientific™ 25003014006
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
  • Die Hypersil GOLD HPLC Säulen bieten einen hervorragenden Peak Shape und sind für alle Analyttypen geeignet
  • Deutliche Reduktion beim Peak-Tailing, während die Selektivität der C18-Säulen beibehalten wird
  • Exzellente Auflösung, Effektivität und Sensitivität
  • Verlässlichkeit in Genauigkeit und Qualität der Analysendaten
Bestellinformation
Für andere Thermo Scientific-Phasen sind Javelin-Schutzvorrichtungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 3 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Stationäre Phase C18