Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
- Deutliche Reduktion beim Peak-Tailing, während die Selektivität der C18-Säulen beibehalten wird
- Exzellente Auflösung, Effektivität und Sensitivität
- Verlässlichkeit in Genauigkeit und Qualität der Analysendaten
Bestellinformation
Weitere anwenderspezifische Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Partikelgröße | 3 μm |
| pH | 1 bis 11 |
| Porengröße | 175 Å |
| Oberfläche | 220 m²/g |
| USP-Typ | Gehäuse L1 |
| Stationäre Phase | C18 |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Mehr anzeigen |