Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 Javelin™ Guard Columns
Artikelnummer. 11538690 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
Partikelgröße:
5 μm
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Partikelgröße unitSize
11538690 3 mm 5 μm 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11538690 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 25205013006
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Javelin guard columns offer convenient, easy to use protection for analytical HPLC columns
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Features of Hypersil GOLD C8 Solid Phase
  • Hypersil GOLD C8 columns provide similar selectivity to C18 columns but with reduced retention
  • Lower hydrophobicity
  • Faster separations
  • Excellent peak shape
  • High efficiency
  • Outstanding sensitivity
Bestellinformation
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your local Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Stationäre Phase C8