Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil Drop-In-Schutzkartuschen für C18, C8 und C1, Silica
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Partikelgröße:
5 μm
10 μm
Endverkappt/mit Endgruppen:
Ja
USP-Typ:
L1
L13
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
- Schnelle und einfache Installation
- Die Länge von 10 mm sorgt für optimalen Schutz der Säule bei minimalen Auswirkungen auf die Chromatographie
- Für alle stationären Phasen von Thermo Scientific sind Drop-In Kartuschen erhältlich
- Erfordert einen Uniguard™ Direct-Connection Drop-In Guard Kartuschenhalter (Kat.- Nummern 851-00, 852-00, 850-00; separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
| Kohlenstoffbeladung | 2.5% |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Porengröße | 120 Å |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hypersil™ HPLC-Säule |
| Stationäre Phase | Hypersil™ SAS (C1) |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| USP-Typ | L13 |