Learn More
Thermo Scientific™ HPLC-Spritzen für CTC-Geräte
Artikelnummer. 13456856 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
100 μl
Produkttyp:
Gastight HPLC-Spritze
HPLC-Spritze
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13456856
Marke: Thermo Scientific™ 365DL991
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
HPLC-Spritzen gewährleisten einfache, präzise und reproduzierbare Injektionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kanülen-Gauge 22 ga.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,9 in.
Produkttyp HPLC-Spritze
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC Geräte
Anschlusstyp Befestigt