Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Zubehör für Steri-Cult CO2-Inkubator
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Untergestell
Zubehör, Regalgestell
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Steigern Sie die Effizienz, ermöglichen Sie Mobilität
Typ: RS-485-Schnittstelle, Datenausgabe, werkseitiger Einbau
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Steri-Cult CO2-Inkubator 3310 |
| Typ | Zubehör, Regalgestell |
| Breite (angloamerikanisch) | 8,6 in. |
| Breite (metrisch) | 21.8 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 6,6 in. |
| Höhe (metrisch) | 16,8 cm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 19,8 in. |
| Tiefe (metrisch) | 50,29 cm |