Learn More
Thermo Scientific™ Einlegeboden
Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: Modell 3920, 3940 (3949), 3911 (3913) und 3960 (3961); Klimakammern 3948, 3907 und 3962
Marke: Thermo Scientific™
Additional Details : Gewicht : 7.51500kg
Beschreibung
Nutzen Sie Regaloptionen und Zubehör, um die Flexibilität Ihrer Thermo Scientific™ Klimakammer oder Ihres Inkubators zu erhöhen.
Spezifikation
Einlegeböden und Kanäle aus massivem Edelstahl | |
Modell 3920, 3940 (3949), 3911 (3913) und 3960 (3961); Klimakammern 3948, 3907 und 3962 | |
Edelstahl | |
Einlegeboden |
Bestellnr. 224161 – Max. zwei pro Einheit, nicht für Schüttler; max. Beladung von 68.0 kg bei vollständig eingesetztem Regal und stationär