Learn More
Thermo Scientific™ Autosamplerspritzen mit fester Kanüle, 5000 μl, für Thermo Scientific™ Geräte
Product Code. 13476886 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisch) Unit Size
13476886 5 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 13476886 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 365Q2141
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gasdichte Spritze, Headspace
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung 5 ml FN GT HS, 23 G, 65 mm, 115 °C
Kanülen-Gauge 23 G
Länge (metrisch) 65 mm
Produkttyp GC-Autosampler-Spritze
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Volumen (metrisch) 5 ml
Länge (metrisch) Kanüle 65 mm
Art der Kanülenspitze Seitliche Öffnung
Zur Verwendung mit (Geräte) TriPlus RSH Autosampler
PTFE Tipped Plunger Ja