Learn More
Thermo Scientific™ Reagenzien für das MagJET™ gDNA-Kit
Waschen Sie lysierte Proben, um Kontaminanten oder Inhibitoren aus isolierter genomischer DNA zu entfernen. Der Thermo Scientific™ MagJET™ Waschpuffer 1 (konzentriert) ist ein Bestandteil der MagJET™ Genomic DNA Kits (K2721⁄2722) und kann separat in25 ml-Aliquots erworben werden.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ MagJET™ Kits sind für die schnelle und effiziente Aufreinigung von Nukleinsäure konzipiert. Das Kit nutzt paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und eine robuste Leistung ermöglicht. Hohes Bindungsvermögen, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die dadurch gewonnene hochwertige gereinigte DNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
Spezifikation
| MagJET gDNA Kit |