Learn More
Thermo Scientific™ Reagenzien für EpiJET™ Bisulfit-Konversionskit
Führen Sie eine On-Column-Entsulfonierung der umgewandelte DNA durch, die an die Membran einer Mikrosäule gebunden wurde. Das Thermo Scientific™ Desulfonation Buffer for EpiJET™ Bisulfit-Umwandlungskit bietet zusätzliches Reagenz für die Bisulfit-Umwandlung von DNA für die Methylierungsanalyse.
Marke:  Thermo Scientific™ R2151
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13515160
  • 77.25 CHF / 3.50 Milliliter
Verfügbar ab
30-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das EpiJET Bisulfite Conversion Kit wurde für die einfache und zuverlässige Bisulfit-Umwandlung von DNA für die Methylierungsanalyse entwickelt. Das Kit integriert die thermische DNA-Denaturierung und die Bisulfit-Umwandlungsreaktionen in einem Schritt. Die nicht methylierten Zytosinen werden mit dem pulverförmigen Modifikationsreagenz, das mit den beiden Modifikationslösungen rekonstituiert wurde, deaminiert und in Uracils umgewandelt. Dieser Schritt kann nach einem langen oder kurzen Protokoll durchgeführt werden, je nach Downstream-Prozess. Die konvertierte DNA wird für die Entsulfonierung an eine Membran gebunden und anschließend aufgereinigt und eluiert. Die resultierende Elution der konvertierten DNA eignet sich für eine Reihe von Verfahren, die bei der Methylierungsstatusanalyse verwendet werden, einschließlich PCR, qPCR, COBRA und Sequenzierung.
Spezifikation
Spezifikation
3,5 ml
EpiJET Bisulfite Conversion Kit