Learn More
Thermo Scientific™ MuSeek Library Preparation Kit, Illumina compatible
Artikelnummer. 15206187 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
12 Reaktionen
Packungsgröße:
12 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15206187 12 Reaktionen 12 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15206187 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K1361
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Illumina-kompatible NGS-Bibliotheken (Next-Gen-Sequencing) mit nur 50 ng Start-DNA. DNA-Fragmentierung und Transposon-Tagging werden in einem Schritt durchgeführt.
Das Thermo Scientific MuSeek Library Preparation Kit, Illumina-kompatibel, wurde für die Erzeugung hochwertiger genomischer DNA-Bibliotheken für die Sequenzierung mit den Illumina™ MiSeq™ und HiSeq™ Systemen entwickelt. Das schnelle Protokoll verwendet das Enzym MUA-Transposase, das die gleichzeitige Fragmentierung doppelsträngiger Ziel-DNA katalysiert und die Fragmentenden mit Transposon-DNA markiert. In einem weiteren PCR-Schritt werden die plattformspezifischen Adapter mithilfe einer robusten und präzisen Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity DNA-Polymerase hinzugefügt. Ausgehend von nur 50 ng oder 100 ng Probe kann das Protokoll verwendet werden, um 100 bp bis 1.000 bp Insert-Bibliotheken zu erzeugen. Das Kit enthält Komponenten, die für 12 Fragmentierungsreaktionen und die nachfolgenden Adapter-Addition-Polymerase-Kettenreaktionen ausreichen. Sequenzierungs-Primer, die für Sequenzierungsbibliotheken benötigt werden, die mit dieser Methode erstellt wurden, werden ebenfalls zur Verfügung gestellt.
Überblick
  • Praktisch – kein physisches Scheren, keine Endrepair- und Ligationsschritte
  • Schnell – generiert NGS-Fragmentbibliotheken in weniger als 90 Minuten
  • Geringe Probeneingabe – DNA-Fragmentbibliotheken aus 50 ng DNA-Input
  • Für die Indexierung geeignet – Mit dem MuSeek Index-Kit 1 können Sie bis zu 24 dual-indexierte DNA-Bibliotheken für die Sequenzierung in einem Durchlauf vorbereiten
Anwendungen
  • Vorbereitung der DNA-Fragmentbibliothek für den Downstream-Einsatz im Next Generation Sequencing-Ablauf.
  • Bibliotheksvorbereitung aus gDNA, ds DNA, bakterieller DNA, DNA-Amplikonen
Enthält
  • MuSeek Enzym-Mix, IL
  • MuSeek Fragmentierungs-Reaktionspuffer
  • MuSeek Stopplösung
  • Wasser, nukleasefrei
  • Kontroll-DNA
  • MuSeek Adapter-Addition-Primer-Gemisch, IL
  • MuSeek Adapter-Addition-Reaktionspuffer, IL
  • Phusion™ Hot Start II High-Fidelity DNA-Polymerase, IL
  • MuSeek Sequenzierungs-Primer, Read 1
  • MuSeek Sequenzierungs-Primer, Read 2
  • MuSeek Sequenzierungs-Primer, Index-Read
Hinweise
Das Kit wird auf Trockeneis geliefert. Bei Ankunft bei -20 °C lagern, wiederholte Auftauzyklen vermeiden. Die Stopplösung kann bei Raumtemperatur gelagert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kit zur Bibliotheksvorbereitung
Bibliotheken Fragmentbibliothek
Zur Verwendung mit (Geräte) Illumina™ HiSeq 2500, Illumina ™ MiSeq
Probentyp DNA
Sequenzierungstyp Genom- & DNA-Sequenzierung
Arbeitsablaufschritt Bibliotheksgenerierung
Produktlinie MuSeek
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung der NGS-Bibliothek
Menge 12 Reaktionen