Learn More
Thermo Scientific™ MagJET™ Vollblut-gDNA-Kit
Aufreinigung von genomischer DNA aus frischem oder gefrorenem Vollblut, das mit EDTA oder Citrat behandelt wurde, mittels Magnet-Bead-Technologie.
Marke: Thermo Scientific™ K2741
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
Das Thermo Scientific MagJET Whole Blood Genomic DNA Kit wurde für die schnelle und effiziente Reinigung von genomischer DNA aus frischem oder gefrorenem Vollblut entwickelt, das mit EDTA oder Citrat sowie Blutfraktionen behandelt wurde. Hinweis: Mit Heparin konservierte Proben sind mit diesem Kit nicht kompatibel.
Das Kit verwendet paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und eine robuste Leistung ermöglicht. Hohes Bindungsvermögen, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz.
Die dadurch gewonnene hochwertige DNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren mehr und kann in zahlreichen Downstream-Prozessen wie PCR, qPCR und anderen enzymatischen Reaktionen eingesetzt werden.
Besondere Eigenschaften
•kompatibel - geeignet für die Verwendung mit gängigen Stabilisatoren wie EDTA, Citraten
•Vielseitig - geeignet für die gDNA-Aufreinigung aus frischem, gefrorenem oder getrocknetem Blut sowie Knochenmark und Buffy-Coat
•Effizient - hohe Ausbeute an reiner DNA, frei von Kontaminanten und Hemmern von von nachgelagerten Anwendungen
•Flexibel - einfach einstellbar für automatisierte Hochdurchsatz-Plattformen und manuelle Verarbeitung
Anwendungen
Isolierte genomische DNA eignet sich ideal für die Verwendung in üblichen molekularbiologischen Verfahren, darunter:
• PCR und qPCR
• FastDigest und konventionelle Restriktionsenzymen
• Southern Blotting
Enthält
• Lysepuffer
• MagJET magnetische Beads
• Proteinase K
• Bindungspuffer
• Waschpuffer 1 (Konz.)
• Waschpuffer 2 (Konz.)
• Elutionspuffer
Gefährlich: Ja
> Gefährlich: Nein
> Qualitätskontrolle: Das MagJET Whole Blood Genomic DNA Kit ist qualifiziert durch die Isolierung genomischer DNA aus 200 μL gefrorenem menschlichen Vollblut gemäß dem im Handbuch beschriebenen Protokoll. Die Qualität der isolierten DNA wird spektrophotometrisch und durch Agarose-Gelelektrophorese bewertet. Die gereinigte DNA hat einen A-260/A280 Quotienten von 1.8±0.2. Die funktionelle Qualität gereinigter DNA wird durch Digestion mit Restriktionsendonukleasen bewertet.
> Haltbarkeit: 36 Monate
> Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
> Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Spezifikation
Proteinase K-Lösung bei Raumtemperatur lagern, solange die Fläschchen versiegelt bleibt. Nach dem Öffnen bei -20 °C lagern. MagJET Magnetic Beads sollten bei 4 °C gelagert werden. Andere Komponenten des Kits sollten bei Raumtemperatur (15 bis 25 °C) gelagert werden. | |
PCR und qPCR, FastDigest und konventioneller Restriktionsverdau, Southern Blotting | |
Lysepuffer (15 ml), MagJET Magnetic Beads (2 x 1.4 ml), Proteinase K (2 x 1 ml), Bindungspuffer (23 ml), konz. Waschpuffer 1 (100 ml), konz. Waschpuffer 2 (40 ml), Elutionspuffer (30 ml) | |
96 Vorbereitungen |