Learn More
Thermo Scientific™ MagJET Separation Rack, 4 x 50 mL vial
Das MagJET-Trenngestell ermöglicht schnelle und effiziente Verfahren zur Isolierung von Nukleinsäuren mit Magnet-Beads und zur Affinitätsreinigung.
Marke: Thermo Scientific™ MR04
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
MagJET Trenngestelle sind magnetische Trennvorrichtungen, die für Magnetic-Bead-Verfahren mit niedrigem bis hohem Durchsatz, wie z. B. Isolierung von Nukleinsäure auf Basis der Magnetic Beads, vorgesehen sind. MagJET Trenngestelle enthalten einen leistungsstarken permanenten Neodym-Magneten, der in eine Trenneinheit aus Kunststoff eingebettet ist. In Kombination mit MagJET Magnetic Beads ermöglichen die MagJET Trenngestelle schnelle und effiziente Trennverfahren auf Basis von Magnetic Beads.
Das MagJET Trenngestell ist eine magnetische Trennvorrichtung, die für Magnetic-Bead-Verfahren mit niedrigem Durchsatz, wie z. B. Isolierung von Nukleinsäure auf Basis von Magnetic Beads, vorgesehen sind. Das MagJET Trenngestell enthält einen leistungsstarken permanenten Neodym-Magneten, der in eine Trenneinheit aus Kunststoff eingebettet ist. In Kombination mit MagJET Magnetic Beads ermöglicht das MagJET Trenngestell schnelle und effiziente Trennverfahren auf Basis von magnetischen Beads.
Highlights
• Enthält einen leistungsstarken permanenten Neodym-Magneten für die sofortige Bead-Sammlung aus der Lösung
• Speziell für eine robuste Leistung mit verschiedenen Probenvolumina entwickelt
• Stabile und enge Erfassung magnetischer Beads an der Wand von Mikrozentrifugenröhrchen
• Hohe Effizienz bei der Nukleinsäure-Reinigung in Kombination mit Thermo Scientific MagJET Kits auf der Basis magnetischer Beads Anwendungen
• Affinitätsreinigung mit magnetischen Partikeln. Enthält
• MagJET-Trenngestell
Spezifikation
MagJET Trenngestell, 4x 50 ml-Röhrchen | |
Magnetfuß | |
MagJET-Trenngestell |
Fläschchen | |
MagJET | |
4 x 50 ml |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.