Learn More
Thermo Scientific™ MagJET™ RNA-Kit
Nutzt die Magnet-Bead-Technologie für die Aufreinigung von Gesamt-RNA aus kultivierten Säugetierzellen, Geweben, Bakterien und Hefen.
1918.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lyophilisierte DNase I, 10x Reaktionspuffer mit MgCl2 für DNase I und DNase I-Rekonstitutionspuffer nach Ankunft bei -20 °C lagern. MagJET Magnetic Beads bei 4 °C und andere Komponenten des Kits bei Raumtemperatur (15 bis 25 °C) lagern. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochreine RNA, die für alle herkömmlichen molekularbiologischen Verfahren geeignet ist, darunter RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blotting, Nuklease-Schutzassay |
Produktcode | Marke | Enthält | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13565170
|
Thermo Scientific™
K2732 |
Lysepuffer (200 ml), MagJET-Magnetkugeln (2 x 8.5 ml), lyophilisierte DNase I (1 Fläschchen), 10x Reaktionspuffer mit MgCl2 für DNase I (9 x 1 ml), Konz. DNase I Rekonstitutionspuffer (2.5 ml), konz. Waschpuffer 1 (2 x 80 ml), konz. Waschpuffer 2 (3 x 45 ml), nukleasefreies Wasser (125 ml) | 4 x 96 Präparate |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific MagJET Plant RNA-Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von Gesamt-RNA aus Säugetierzellkulturen, Geweben, Bakterien und Hefe entwickelt.
Das Kit verwendet paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und ein robustes Leistungsverhalten ermöglicht. Die MagJET Magnet-Beads eignen sich aufgrund ihres hohen Bindungsvermögens, der gleichmäßigen Partikelgröße und der schnellen magnetischen Reaktion hervorragend für die automatische Nukleinsäureaufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Nukleinsäureaufreinigung mit geringem Probendurchsatz.
Die dadurch gewonnene hochwertige gereinigte RNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren mehr und kann in zahlreichen Downstream-Prozessen wie RT-PCR, RT-qPCR und anderen enzymatischen Reaktionen eingesetzt werden. Die typische Ausbeute der Gesamt-RNA aus verschiedenen Quellen ist Tabelle 1 zu entnehmen.
Besondere Eigenschaften
•Vielseitig – geeignet für die Aufreinigung von Gesamt-RNA aus verschiedenen biologischen Proben, einschließlich eukaryotischer Zellen, tierischem Gewebe, Hefe und Bakterien
•Effizient – hohe Ausbeute an RNA mit hoher Integrität
•Hohe Qualität – isoliert intakte Gesamt-RNA, ohne Inhibitoren und gDNA-Kontamination
•Flexibel - einfach einstellbar für automatisierte Hochdurchsatz-Plattformen und manuelle Verarbeitung
Anwendungen
Schnelle Extraktion hochgradig reiner RNA, geeignet für alle herkömmlichen molekularbiologischen Verfahren, wie z. B.:
• RT-PCR
• RT-qPCR
• Northern Blotting
• Nuklease-Protection-Assay
Enthält
• Lysepuffer
• MagJET magnetische Beads
• DNase I (lyophilisiert)
• 10x Reaktionspuffer mit MgCl2 für DNase I
• DNase I Rekonstitutionspuffer (Konz.)
• Waschpuffer 1 (Konz.)
• Waschpuffer 2 (Konz.)
• Wasser, nukleasefrei
Gefährlich: Ja
> Qualitätskontrolle: Das MagJET RNA-Kit ist für die Isolierung von RNA aus 5 mg gefrorenem Muskel oder Herz einer Maus gemäß dem im Handbuch beschriebenen Protokoll zugelassen. Die Qualität der isolierten RNA wird spektrophotometrisch und mittels Agarose-Gelelektrophorese bewertet. Die gereinigte RNA hat ein A260/A280 Quotienten von 2.0±0.2. Die funktionale Qualität gereinigter RNA wird durch die RT-PCR-Methode bewertet.
> Haltbarkeit: 24 Monate
> Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
> Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Spezifikation
Lyophilisierte DNase I, 10x Reaktionspuffer mit MgCl2 für DNase I und DNase I-Rekonstitutionspuffer nach Ankunft bei -20 °C lagern. MagJET Magnetic Beads bei 4 °C und andere Komponenten des Kits bei Raumtemperatur (15 bis 25 °C) lagern. | |
Hochreine RNA, die für alle herkömmlichen molekularbiologischen Verfahren geeignet ist, darunter RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blotting, Nuklease-Schutzassay |