Learn More
Thermo Scientific™ MagJET Plasmid DNA Kit
Reinigt Plasmid-DNA aus über Nacht kultivierten E. coli-Kulturen mittels Paramagnet-Bead-Technologie.
286.00 CHF - 998.00 CHF
Spezifikation
Format Kit
Isolation Technology Paramagnetischer Bead
Probentyp Bakterien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Transfektion, Klonierung, Sequenzierung, In-vitro-Transkription, Transformation, Nukleinsäuremarkierung, PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Für hohen Durchsatz geeignet, nicht für hohen Durchsatz geeignet (manuell)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13565180
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
K2791
96 Aufreinigungen
286.00 CHF
96 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13585180
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
K2792
4 x 96 Preps
998.00 CHF
4 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific MagJET Plasmid-DNA-Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von Plasmid-DNA (bis zu 4 – 5 μg/ml) oder von Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl aus Übernachtkulturen von E. coli entwickelt.
Das Kit nutzt eine Technologie mit paramagnetischen Beads, um eine hohe Ausbeute und zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Die MagJET Magnetic Beads eignen sich aufgrund ihrer hohen Bindungskapazität, der gleichmäßigen Partikelgröße und der schnellen magnetischen Reaktion hervorragend für die automatische Nukleinsäureaufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Nukleinsäureaufreinigung mit geringem Probendurchsatz.
Die dadurch gewonnene hochwertige gereinigte DNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren mehr. Die gereinigte Plasmid-DNA kann kann in zahlreichen Downstream-Prozessen wie PCR, qPCR und anderen enzymatischen Reaktionen eingesetzt werden.
Besondere Eigenschaften
  • Hohe Ausbeute – bis zu 5 μg hochwertiger Plasmid-DNA aus 1 ml bakterieller Kultur
  • Rein – Isolierte DNA kann sofort in Downstream-Prozessen wie Sequenzierung, Transkription, Verdau mit Restriktionsenzymen oder Transfektion robuster Zelllinien eingesetzt werden
  • Flexibel – Automatische und manuelle Verarbeitungsverfahren verfügbar
  • Reproduzierbare Ergebnisse und zuverlässige Leistungsfähigkeit
Anwendungen
Schnelle Isolation hochreiner Plasmid-DNA, die für alle konventionellen molekularbiologischen Verfahren geeignet ist, darunter:
  • Verdau mittels FastDigest oder konventioneller Restriktionsenzyme
  • Automatisierte Fluoreszenz- und Radioaktivitätssequenzierung
  • PCR
  • In-vitro-Transkription
  • Umwandeln
  • Transfektion robuster Zelllinien
Enthält
  • Lysepuffer
  • Resuspensionspuffer
  • Neutralisierungspuffer
  • MagJET magnetische Beads
  • RNase A
  • Waschpuffer 1 (Konz.)
  • Waschpuffer 2 (Konz.)
  • Elutionspuffer
Gefährlich: Ja
Gefährlich: Nein
Qualitätskontrolle: Das Thermo Scientific MagJET Plasmid-DNA-Kit ist für die Isolierung von Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl aus 0,5 – 5 ml E. coli-Kulturen zugelassen, die über Nacht in LB oder in einem reichhaltigen Wachstumsmedium (OD600 = 2 – 6) kultiviert wurden. Die Qualität der isolierten DNA wird spektrophotometrisch und durch Agarose-Gelelektrophorese bewertet. Die aufgereinigte DNA hat ein A260/A280-Verhältnis von 1,8±0,2.
Haltbarkeit: 36 Monate
Versandbedingung: Umgebungstemperatur
Lagerbedingungen:Umgebungstemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Kit
Bakterien
Für hohen Durchsatz geeignet, nicht für hohen Durchsatz geeignet (manuell)
MagJET
Plasmid-DNA
Paramagnetischer Bead
Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Transfektion, Klonierung, Sequenzierung, In-vitro-Transkription, Transformation, Nukleinsäuremarkierung, PCR
< 100 µg (kleine) Plasmid-DNA
Plasmid-DNA-Kit