Learn More
Thermo Scientific™ MagJET™ Pflanzen-RNA-Kit
Reinigt pflanzliche Gesamt-RNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und -geweben ohne Phenol-/Chloroformextraktion mittels Magnet-Bead-Technologie, die für Assays mit hohem Durchsatz geeignet ist.
1658.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | DNase I (lyophilisiert), DNase I-Rekonstitutionspuffer und Manganchloridlösung bei -20 °C lagern. Rekonstituierte DNase I sollte bei -20 °C gelagert werden. MagJET Magnetic Beads sollten bei 4 °C gelagert werden. Andere Komponenten des Kits sollten bei Raumtemperatur (15 bis 25 °C) gelagert werden. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochreine RNA, die für alle herkömmlichen molekularbiologischen Verfahren geeignet ist, darunter RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blotting, Nuklease-Schutzassay |
Enthält | Lysepuffer, MagJET Magnetic Beads, DNase I (lyophilisiert), 2x DNase-Puffer, Manganchloridlösung, DNase I-Rekonstitutionspuffer, Neubindungspuffer, Waschpuffer 1 (konz.), Waschpuffer 2 (konz.), nukleasefreies Wasser |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13555180
|
Thermo Scientific™
K2772 |
4 x 96 Präparate |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific MagJET Plant RNA-Kit wurde für die manuelle oder automatisierte Aufreinigung von Gesamt-RNA mit hohem Durchsatz aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und Gewebearten entwickelt.
Das Kit verwendet paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und ein robustes Leistungsverhalten ermöglicht. Die MagJET Magnet-Beads eignen sich aufgrund ihres hohen Bindungsvermögens, der gleichmäßigen Partikelgröße und der schnellen magnetischen Reaktion hervorragend für die automatische Nukleinsäureaufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Nukleinsäureaufreinigung mit geringem Probendurchsatz.
Die dadurch gewonnene hochwertige gereinigte RNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren mehr und kann in zahlreichen Downstream-Prozessen wie RT-PCR, RT-qPCR und anderen enzymatischen Reaktionen eingesetzt werden. Die typische Ausbeute der Gesamt-RNA aus verschiedenen Quellen ist Tabelle 1 zu entnehmen.
Besondere Eigenschaften
•Vielseitig - geeignet für jede Art und jeden Teil von Pflanzen, einschließlich holziger, polyphenolreicher und verholzter Proben
•Hohe Ausbeute an reiner Gesamt-RNA
•Hohe Qualität – isoliert intakte Gesamt-RNA, ohne Inhibitoren und gDNA-Kontamination; die isolierte RNA kann langfristig bei -20 °C gelagert werden.
•Flexibel - einfach einstellbar für automatisierte Hochdurchsatz-Plattformen und manuelle Verarbeitung
Anwendungen
Schnelle Extraktion hochgradig reiner RNA, geeignet für alle herkömmlichen molekularbiologischen Verfahren, wie z. B.:
• RT-PCR
• RT-qPCR
• Northern Blotting
• Nuklease-Protection-Assay
Enthält
• Lysepuffer
• MagJET magnetische Beads
• DNase I (lyophilisiert)
• 2x DNase Puffer
• Mangandichlorid-Lösung
• DNase I Rekonstitutionspuffer
• IPG-Puffer
• Waschpuffer 1 (Konz.)
• Waschpuffer 2 (Konz.)
• Wasser, nukleasefrei
Gefährlich: Ja
> Gefährlich: Nein
> Qualitätskontrolle: Das MagJET Plant RNA-Kit ist für die Isolierung von Gesamt-RNA aus 50 mg pflanzlichem Gewebe gemäß dem im Handbuch beschriebenen Protokoll zugelassen. Die Qualität der isolierten RNA wird spektrophotometrisch und mittels Agarose-Gelelektrophorese bewertet. Die gereinigte RNA hat ein A260/A280 Verhältnis von 2.0±0.2 und RNA-Integritätszahl (RIN) von ≥7
> Haltbarkeit: 24 Monate
> Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
> Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Spezifikation
DNase I (lyophilisiert), DNase I-Rekonstitutionspuffer und Manganchloridlösung bei -20 °C lagern. Rekonstituierte DNase I sollte bei -20 °C gelagert werden. MagJET Magnetic Beads sollten bei 4 °C gelagert werden. Andere Komponenten des Kits sollten bei Raumtemperatur (15 bis 25 °C) gelagert werden. | |
Hochreine RNA, die für alle herkömmlichen molekularbiologischen Verfahren geeignet ist, darunter RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blotting, Nuklease-Schutzassay | |
Lysepuffer, MagJET Magnetic Beads, DNase I (lyophilisiert), 2x DNase-Puffer, Manganchloridlösung, DNase I-Rekonstitutionspuffer, Neubindungspuffer, Waschpuffer 1 (konz.), Waschpuffer 2 (konz.), nukleasefreies Wasser |