Learn More
Thermo Scientific™ MagJET NGS Cleanup and Size Selection Kit
Artikelnummer. 15235126 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 96 Präp.
10 Aufreinigungen
10 x 96 Aufreinigungen
4 x 96 Präp.
Packungsgröße:
10 Reaktionen
384 Reaktionen
96 Reaktionen
960 Reaktionen
Artikelnummer. 15235126
Marke: Thermo Scientific™ K2823
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit MagJET NGS Reinigungs- und Größenbestimmungskits können Sie ausgewählte Größen aus Ihrer DNA-Fragmentbibliothek aus vorherigen Reaktionen für Sequenzierungen der nächsten Generation reinigen und wiederherstellen
Das MagJET NGS Cleanup and Size Selection Kit wurde für die effiziente und robuste Reinigung und Größenauswahl von DNA-Fragmentbibliotheken aus einer Vielzahl enzymatischer Reaktionsgemische, einschließlich PCR, Ligation, Adapteraddition und DNA-Endrepair-Reaktionsmischungen, entwickelt. Das Kit nutzt die MagJET paramagnetische Bead-Technologie mit hoher Kapazität, die eine effiziente Rückgewinnung der DNA-Fragmentbibliothek innerhalb eines gewünschten Fragmentlängenbereichs gewährleistet. Die gereinigten DNA-Fragmente sind frei von allen Komponenten, die die Sequenzierung der nächsten Generation hemmen, wie Sequenzieradapter, Primer-Dimer, nicht integrierte Nukleotide, Enzyme oder Salze. Sie sind gebrauchsfertig für Downstream-NGS-Prozesse erhältlich. Vor der Reinigung und Größenauswahl ist keine Reinigung der DNA-Fragmentbibliothek erforderlich.
Das Kit eignet sich für die Reinigung oder Größenauswahl von 5 ng bis 5 μg der DNA-Fragmentbibliothek. MagJET Reinigungs- und Adapteraustauschprotokolle können für einen höheren Durchsatz auf automatischen Plattformen wie Thermo Scientific KingFisher Flex und Thermo Scientific KingFisher Duo einfach automatisiert werden.
Besondere Eigenschaften
Zuverlässig – Zuverlässige Aufreinigung und Größenauswahl aus verschiedenen Reaktionsgemischen und Puffern
Flexibel – Benutzerdefinierte Größenauswahl eines genauen DNA-Fragmentbereichs
Reinheit gemäß NGS-Klasse – Vollständige Entfernung von NGS-Adaptern, Primern, Nukleotiden, Enzyme und anderen Reaktionskomponenten, die den NGS-Arbeitsablauf beeinträchtigen
Geeignet für hohe Durchsätze – Einfache Automatisierung auf den Thermo Scientific KingFisher Magnetpartikelprozessoren für die Probenhandhabung mit hohem Durchsatz Anwendungen
Aufreinigung und Größenauswahl von DNA-Fragmentbibliotheken für die nachgelagerte Verwendung in Next-Generation-Sequencing-Arbeitsabläufen.
Enthält
• MagJET magnetische Beads
• Bindungslösung
• Waschpuffer (konzentriert)
• Elutionspuffer
• DNA-Fragmentmischung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Kit
Isolation Technology Magnetic Bead
Sequencing Type Genom- und DNA-Sequenzierung
Endprodukttyp DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Magnetständer, KingFisher™ ml, KingFisher™ Flex
Produktlinie MagJET
Produkttyp NGS-Kit für Reinigung und Größenauswahl
Menge 10 x 96 Aufreinigungen