Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Sonde Niedriger ROX Master-Gemische für qPCR
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die qPCR-Mastermixe Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen und Luminaris HiGreen als universelle gebrauchsfertige Lösungen, die für qPCR und zweistufige RT-qPCR optimiert sind. Die Master-Gemische umfassen Thermo Scientific Hot Start Taq DNA-Polymerase, Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) sowie dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Nur noch Template und Primer hinzufügen. SYBR Green I ist ein interkalierender Farbstoff, der die DNA-Detektion und DNA-Analyse ohne Einsatz sequenzspezifischer Sonden ermöglicht.
Die Hot-Start-Taq DNA-Polymerase gewährleistet in Kombination mit einem optimierten Puffer die PCR-Spezifität und -Empfindlichkeit. DUTP und UDG sind im Mix für die Kontrolle der Verschleppungskontamination enthalten (siehe Referenz 1). Die Luminaris Color HiGreen qPCR Master-Gemische werden ergänzt durch einen blauen Inertfarbstoff und einen separaten gelben Probenpuffer, der einen gelben Farbstoff enthält. Der qPCR-Reaktionsmix mit beiden Komponenten ist grün.
Die Verwendung von Maxima SYBR Green qPCR Master-Gemischen in Echtzeit-PCR-Anwendungen ermöglicht die reproduzierbare, sensitive und spezifische Quantifizierung genomischer Templates und von Plasmid-, Virus- und cDNA-Vorlagen. Individuelle Formulierungen von Luminaris Color HiGreen und Luminaris HiGreen qPCR Master-Gemischen mit ROX in verschiedenen Konzentrationen oder Fluorescein als passive Referenzfarbstoffe sind für die meisten qPCR-Plattformen erhältlich (siehe Kompatibilitätstabelle für Real-Time-PCR-Geräte).
Besondere Eigenschaften
- Blauer Mastermix und gelber Probenpuffer für einfaches Pipettieren
- UDG im Mastermix zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppungen
- Ausgezeichnetes qPCR-Leistungsverhalten
- Spezifität - Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren
- Empfindlichkeit - Einzelkopie-Erkennung
- Großer linearer Bereich - genaue Quantifizierung über 9 Größenordnungen hinweg
- Reproduzierbarkeit und Komfort - gebrauchsfertiger 2X Master-Mix
• Gleiches Leistungsverhalten von blauen und farblosen Master-Gemischen - Varianten mit vorgemischtem ROX oder Fluorescein für verschiedene Echtzeit-Plattformen
- Standard-Zyklusprotokolle
- Genexpressionsanalyse
- siRNA-Validierung
- Genotypisierung
- Pathogennachweis
- Luminaris Color HiGreen qPCR-Master-Gemische umfassen Hot Start Taq DNA-Polymerase, UDG und dNTPs (auch dUTP) in einem optimierten PCR-Puffer mit blauem Farbstoff; 40X gelber Probenpuffer und nukleasefreies Wasser im Lieferumfang enthalten.
- Luminaris Color HiGreen qPCR Master-Mix mit hohem ROX (2X) und Luminaris Color HiGreen qPCR Master-Mix mit niedrigem ROX (2X) enthalten unterschiedliche Mengen von passivem ROX-Referenzfarbstoff für bestimmte Real-Time-Plattformen (siehe Kompatibilitätstabelle für Real-Time PCR-Geräte).
- Luminaris Color HiGreen Fluorescein qPCR Master-Mix (2X) enthält passiven Fluorescein-Referenzfarbstoff für bestimmte Real-Time-Plattformen (siehe Kompatibilitätstabelle für Real-Time PCR-Geräte).
- Luminaris HiGreen qPCR-Master-Gemische enthalten Hot Start Taq DNA-Polymerase, UDG und dNTPs (auch dUTP) in einem optimierten, farblosen PCR-Puffer; Nuklease-freies Wasser im Lieferumfang enthalten.
- Luminaris HiGreen qPCR-Master-Mix mit hohem ROX (2X) und Luminaris HiGreen qPCR-Master-Mix mit niedrigem ROX (2X) enthalten unterschiedliche Mengen an passivem ROX-Referenzfarbstoff für bestimmte Real-Time-Plattformen (siehe Kompatibilitätstabelle für Real-Time PCR-Geräte).
- Luminaris Color HiGreen Fluorescein qPCR Master-Mix (2X) enthält passiven Fluorescein-Referenzfarbstoff für bestimmte Real-Time-Plattformen (siehe Kompatibilitätstabelle für Real-Time PCR-Geräte).
Gefährlich: Nein
Haltbarkeit: 24 Monate
Versandbedingung: Gefrorene Gel-Packungen
Lagerbedingungen: −20 °C
Stationspos.: SYBR Green und ROX Farbstoffe sind lichtempfindlich. Bitte möglichst lichtgeschützt aufbewahren.
Literatur: M. C. Longo et al., Gene 93, 125-128 (1990).
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2 X |
| Inhalt und Lagerung | 2X Low ROX qPCR-Mastermix für Luminaris-Sonden (4x 1,25 ml): enthält Hot Start Taq Polymerase, UDG und dNTPs (auch dUTP) in einem optimierten, farblosen PCR-Puffer; wird mit 40x Probenpuffer mit gelbem Farbstoff und (4x 1,25 ml) nukleasefreiem Wasser geliefert. Den Mastermix bei –20 °C für die Langzeitlagerung oder bei 4 °°C für bis zu einen Monat lagern. ROX Farbstoff ist lichtempfindlich und sollte vor direktem Licht geschützt werden. Bei Lagerung bei –20 °C bleibt die volle Aktivität der Mischung mindestens 24 Monate lang erhalten, wie auf dem Etikett des Röhrchens angegeben. |
| Menge | 500 x 20 μl-Reaktionen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genexpression, Genotypisierung, siRNA-Validierung, Pathogennachweis |