Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Ausreichend für:
250 Reaktionen
5000 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1250 Reaktionen
250 Reaktionen
500 Reaktionen
5000 Reaktionen
Beschreibung
Includes
Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (2x) mit Hot Start Taq DNA-Polymerase, UDG, dNTPs (mit dUTP) und SYBR Green I in einem optimierten PCR-Puffer; nukleasefreies Wasser
Gebrauchsfertige qPCR-Master-Mixe mit vorgemischtem UDG, optimiert für SYBR Green Chemie unter Anwendung des Standard-Zyklusprotokolls. Mastermixe sind mit oder ohne blaue Farbe erhältlich.
- UDG im Mastermix zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppungen
- Gleiche Leistungsfähigkeit von blauen und farblosen Master Mixen
- Varianten mit vorgemischtem ROX oder Fluorescein für verschiedene Echtzeit-Plattformen
- Standard-Zyklusprotokolle
- Ausgezeichnetes qPCR-Leistungsverhalten
- Spezifität: Die Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren.
- Empfindlichkeit: Einzelkopie-Nachweis
- Großer linearer Bereich: präzise Quantifizierung über einen Bereich von 9 Größenordnungen
- Reproduzierbarkeit und Komfort: gebrauchsfertiger Master Mix (2x)
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | Contains: • 10 x 1.25 mL Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (2X) containing Hot Start Taq DNA Polymerase, UDG, dNTPs (with dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer; sufficient for 1250 x 20 μL reactions • 10 x 1.25 mL Nuclease-Free Water Store at -20°C. |
| Nachweisverfahren | SYBR |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene |
| Produktlinie | Luminaris |
| Produkttyp | qPCR Master Mix |
| Mehr anzeigen |