Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, low ROX
Artikelnummer. 13525260 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1250 Reaktionen
250 Reaktionen
5000 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1250 Reaktionen
250 Reaktionen
500 Reaktionen
5000 Reaktionen
Artikelnummer. 13525260
Marke: Thermo Scientific™ K0973
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (2x), Low ROX, mit Hot Start Taq DNA-Polymerase, UDG, dNTPs (mit dUTP) und SYBR Green I in einem optimierten PCR-Puffer. Der Master Mix enthält eine geringe Konzentration des passiven ROX Referenzfarbstoffs für spezifische Echtzeit-
Die qPCR-Mastermixe Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen und Luminaris HiGreen als universelle gebrauchsfertige Lösungen, die für qPCR und zweistufige RT-qPCR optimiert sind.
  • UDG im Mastermix zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppungen
  • Gleiche Leistungsfähigkeit von blauen und farblosen Master Mixen
  • Varianten mit vorgemischtem ROX oder Fluorescein für verschiedene Echtzeit-Plattformen
  • Standard-Zyklusprotokolle
  • Ausgezeichnetes qPCR-Leistungsverhalten
  • Spezifität: Die Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren.
  • Empfindlichkeit: Einzelkopie-Nachweis
  • Großer linearer Bereich: präzise Quantifizierung über einen Bereich von 9 Größenordnungen
  • Reproduzierbarkeit und Komfort: gebrauchsfertiger Master Mix (2x)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Contains:
• 10 x 1.25 mL Luminaris HiGreen Low ROX qPCR Master Mix (2X) containing Hot Start Taq DNA Polymerase, UDG, dNTPs (with dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer; sufficient for 1250 x 20 μL reactions. The master mix contains low concentration of ROX passive reference dye for specific real-time platforms.
• 10 x 1.25 mL Nuclease-Free Water
Store at -20°C.
Nachweisverfahren SYBR
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P
Produktlinie Luminaris
Produkttyp qPCR Master Mix
Menge 1250 reactions
Ausreichend für 250 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Wiedergabetreue (vs. Taq) 2 X
Anzahl Reaktionen 1250 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA