Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, fluorescein
Die qPCR-Mastermixe Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen und Luminaris HiGreen als universelle gebrauchsfertige Lösungen, die für qPCR und zweistufige RT-qPCR optimiert sind.
Marke: Thermo Scientific™ K0984
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Includes:
- Luminaris HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix (2x) mit Hot Start Taq DNA-Polymerase, UDG, dNTPs (mit dUTP) und SYBR Green I in einem optimierten PCR-Puffer. Der Master Mix enthält einen passiven Fluorescein Referenzfarbstoff für spezifische Echtzeit-
Beschreibung
- UDG im Mastermix zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppungen
- Gleiche Leistungsfähigkeit von blauen und farblosen Master Mixen
- Varianten mit vorgemischtem ROX oder Fluorescein für verschiedene Echtzeit-Plattformen
- Standard-Zyklusprotokolle
- Ausgezeichnetes qPCR-Leistungsverhalten
- Spezifität: Die Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren.
- Empfindlichkeit: Einzelkopie-Nachweis
- Großer linearer Bereich: präzise Quantifizierung über einen Bereich von 9 Größenordnungen
- Reproduzierbarkeit und Komfort: gebrauchsfertiger Master Mix (2x)
Spezifikation
Contains: • 4 x 12.5 mL Luminaris HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix (2X) containing Hot Start Taq DNA Polymerase, UDG, dNTPs (with dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer; sufficient for 5000 x 20 μL reactions. The master mix contains fluorescein passive reference dye for specific real-time platforms. • 2 x 30 mL Nuclease-Free Water Store at -20°C. |
|
Hoch | |
Taq DNA-Polymerase | |
BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5 | |
qPCR Master Mix | |
Genexpression | |
2 X | |
DNA, dsDNA |
SYBR | |
qPCR | |
Standard | |
Luminaris | |
5000 Reaktionen | |
2X | |
5000 Reaktionen |