Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Color HRM qPCR Master Mix
Der Luminaris Color HRM Master Mix ist ein praktischer, gebrauchsfertiger Mastermix, der für den genauen Nachweis von DNA-Sequenzvariationen mit der hochauflösenden Analyse-Methode Melt entwickelt wurde.
366.00 CHF - 1304.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | HRM |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | qPCR |
Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
Verfahren | Hochauflösende Schmelzkurvenanalyse (HRM), Mutations-Scans |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15245136
|
Thermo Scientific™
K1031BID |
250 Reaktionen |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15255136
|
Thermo Scientific™
K1032BID |
1250 Reaktionen |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Hohe Leistung auf den meisten Echtzeit-Geräten mit HRM-Funktionen
- Zweifarbiges System für einfache Reaktionseinrichtung
- Überlegene Diskriminierung aller vier SNP-Klassen
- Hohe Empfindlichkeit – genaue Ergebnisse dank 30 Kopien genomischer DNA
- Außergewöhnliche Stabilität der vollständig vorbereiteten Reaktion – für Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Optimiert für PikoReal Echtzeit-System und Software
Spezifikation
HRM | |
qPCR | |
Hochauflösende Schmelzkurvenanalyse (HRM), Mutations-Scans | |
Luminaris | |
250 Reaktionen | |
2 X |
Hoch | |
Taq DNA-Polymerase | |
SNPs (Unbekannt oder Zahlreich), epigenetische Targets | |
qPCR Master Mix | |
2 X |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.