Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET NGS Cleanup Kit
Schnelle DNA-Fragmentbereinigung mithilfe von Kieselgel-Mikrosäulen und Entfernung von NGS-Adaptern.
Marke: Thermo Scientific™ K0852
Additional Details : Gewicht : 2.01000kg
Beschreibung
Das GeneJET NGS Cleanup Kit bietet Protokolle, die speziell für die schnelle DNA-Fragmentreinigung oder das Entfernen von Adaptern optimiert sind. Das Bereinigungsprotokoll führt zu einer mehr als 70 % höheren Rückgewinnung von DNA-Fragmenten größer als 150 bp und zu einer Entfernung von mehr als 97 % der Adapter. Das Adapter-Entfernungsprotokoll führt zu einer mehr als 70 % höheren Rückgewinnung von DNA-Fragmenten größer als 200 bp und zu einer Entfernung von mehr als 99 % der Adapter. Das gesamte Verfahren dauert 5 Minuten für die Reinigung der DNA-Fragmentbibliothek aus enzymatischen Reaktionsgemischen und 7 Minuten für das Adapter-Entfernungsprotokoll. Die Spin-Säulen-Technologie ermöglicht in Kombination mit dem Bindungspuffer die reproduzierbare Ausbeute von DNA-Fragmenten im breiten Ausgangsmaterialspektrum. (5 ng – 1 μg von DNA-Fragmenten).
Das GeneJET NGS Cleanup Kit ist mit Illumina™, Life Technologies, Workflows für die Bibliotheksvorbereitung kompatibel.
Besondere Eigenschaften
•Schnell – Erhalt von hochwertigen DNA-Fragmenten innerhalb von 5 Minuten
•Zuverlässig – Zuverlässige Aufreinigung und Größenauswahl aus verschiedenen Reaktionsgemischen und Puffern, wie Endkonvertierung, Ligation, Adapteraddition, PCR-Gemische, Fragmentierungspuffer.
•Effizient – DNA-Rückgewinnung von bis zu 90 %.
•Reinheit gemäß NGS-Klasse – Frei von Primern, Adaptern, Nukleotiden, Enzymen und anderen Reaktionskomponenten, die den NGS-Arbeitsablauf beeinträchtigen.
Anwendungen
Aufgereinigte DNA-Fragmente eignen sich hervorragend für:
• PCR und qPCR
• Next-Generation-Sequencing-Arbeitsablauf
Enthält
• Bindungspuffer
• Vorwaschpuffer (konz.)
• Waschpuffer (konz.)
• Elutionspuffer (10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
• Mikrosäule & Entnahmeröhrchen für DNA-Aufreinigung
• Entnahmeröhrchen
Gefährlich: Nein
> Qualitätskontrolle: Das Thermo Scientific GeneJET NGS-Aufreinigungskit wurde durch Isolierung eines DNA-Fragments von 300 bp aus dem Reaktionsgemisch gemäß dem im Handbuch beschriebenen Protokoll getestet. Die Qualität der aufgereinigten DNA wird spektrophotometrisch und mittels Agarose-Gelelektrophorese ausgewertet
> Haltbarkeit: 36 Monate
> Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
> Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Spezifikation
Zentrifugationssäule | |
DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
GeneJET | |
DNA aus enzymatischen Reaktionen (z. B. PCR) |
Zentrifugationssäule | |
Sequenzierung der nächsten Generation, quantitativer Echtzeit-PCR (qPCR), PCR | |
250 Aufreinigungen | |
250 Aufreinigungen | |
5 min |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.