Learn More
Thermo Scientific™ Wash Buffer 1 for MagJET Viral Kit (concentrated)
Waschen Sie lysierte Proben, um Verunreinigungen oder Inhibitoren aus den isolierten Nukleinsäuren zu entfernen. Thermo Scientific™ MagJET™ Waschpuffer 1 (konzentriert) ist Bestandteil der MagJET™ Viral-DNA- und RNA-Kits (K2781⁄2782) und kann separat in 90 ml-Aliquoten erworben werden.
Marke: Thermo Scientific™ R2652
Additional Details : Gewicht : 0.12000kg
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ MagJET™ Kit für virale DNA und RNA wurde entwickelt, um die schnelle und effiziente Reinigung viraler Nukleinsäuren aus menschlichen und tierischen Proben, einschließlich Plasma, Serum, Speichel und Urin, durchzuführen. Das Kit nutzt die Magnetbead-Technologie, die hohe Erträge und ein zuverlässiges Leistungsverhalten ermöglicht. Hohes Bindungsvermögen, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die daraus resultierende hochwertige DNA und RNA ist frei von Proteinen, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
Spezifikation
Waschpuffer | |
Magnetic Bead | |
MagJET | |
90 ml |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.