Learn More
Thermo Scientific™ Puffer für MagJET™ Virales Kit
Waschen Sie lysierte Proben, um Verunreinigungen oder Inhibitoren aus den isolierten Nukleinsäuren zu entfernen. Der Thermo Scientific™ MagJET™ Waschpuffer 2 (konzentriert) ist ein Bestandteil der MagJET™ Viral DNA- und RNA-Kits (K2781⁄2782) und kann separat in 50 ml-Aliquoten erworben werden.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ MagJET™ Kit für virale DNA und RNA wurde entwickelt, um die schnelle und effiziente Reinigung viraler Nukleinsäuren aus menschlichen und tierischen Proben, einschließlich Plasma, Serum, Speichel und Urin, durchzuführen. Das Kit nutzt die Magnetbead-Technologie, die hohe Erträge und ein zuverlässiges Leistungsverhalten ermöglicht. Hohes Bindungsvermögen, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die daraus resultierende hochwertige DNA und RNA ist frei von Proteinen, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
Spezifikation
| MagJET Viral Kit |