Learn More
Thermo Scientific™ Wash Buffer 1 for MagJET RNA Kit (concentrated)
Waschen Sie lysierte Proben, um Verunreinigungen oder Inhibitoren aus der isolierten Gesamt-RNA zu entfernen. Der Thermo Scientific™ MagJET™ Waschpuffer 1 (konzentriert) ist Bestandteil der MagJET™ RNA-Kits (K2731⁄2732) und kann separat in 80 ml-Aliquoten erworben werden.
Marke: Thermo Scientific™ R2322
292.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21969" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ MagJET™ RNA Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von Gesamt-RNA aus kultivierten Säugetierzellen, Geweben, Bakterien und Hefen entwickelt. Das Kit nutzt die paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und eine robuste Leistung ermöglicht. Hohes Bindungsvermögen, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die daraus resultierende hochwertige RNA ist frei von Proteinen, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
Spezifikation
Waschpuffer | |
MagJET | |
80 mL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.